Learn More
Digi-Sense™ Multimètres à pinces CA et CA / CC pré-étalonnés 1000 A
Code produit 15830056
Modifier l'affichage
Click to view available options
Alimentation électrique:
∼/-
CA uniquement
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Alimentation électrique Conditionnement
15830056 ∼/- 1 pièce
15820056 CA uniquement 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15830056 Fournisseur Digi-Sense™ Code fournisseur 2025058
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    171.00€
    156.33€ / 1 pièces
    Économisez 14.67€
    8% de réduction
Includes
Batterie
Affichez instantanément les variations de puissance sur le graphique à barres analogique
  • La garantie de mesures fiables ! Préétalonné conformément aux normes de traçabilité NIST
  • Les grands caractères et le rétroéclairage vous permettent de lire l’écran dans toutes sortes de conditions
  • Sélectionnez facilement une fonction à l’aide d’un seul commutateur rotatif
  • Vous pouvez facilement conserver ou « figer » une mesure pour les moments où vous ne pouvez pas voir l'écran.
  • Ayez confiance : la meilleure plage de mesure est automatiquement sélectionnée.
  • Restez en sécurité et évitez les dommages grâce à une protection contre les surcharges
  • Bénéficiez d’une durabilité accrue grâce à un boîtier moulé double robuste et à une prise ergonomique
  • Classe de sécurité CAT III-600 V
Garantie
2 ans
Spécification
Longueur (impériale) 8,875 in
Longueur (métrique) 22,6 cm
Matériau Plastique
Tension 750 Vac, 800 Vcc
Ampérage 60, 600, 1000 A (CA/CC) avec TRM
Certifications/Conformité CAT II 2 000 V, degré de pollution 2, CAT III 600 V
Affichage Écran LCD à 6000 comptes, avec rétroéclairage et graphique à barres analogique
Alimentation électrique ∼/-
À utiliser avec (application) Mesurez la qualité de l’alimentation de votre équipement, en découvrant rapidement les problèmes électriques cachés.
Hauteur (impériale) 1,6875 in
Hauteur (métrique) 4,3 cm
Comprend Fils d’essai, une pile de 9 V, une sonde de température, une mallette de transport et un rapport d’étalonnage traçable NIST fourni par InnoCal.
Modes de fonctionnement Mesurez le courant CA/CC à 1000 A avec les TRM, la tension CA/CC à 800 V avec les TRM, la résistance, la capacité, la fréquence, le cycle opératoire, le test de diode et le contrôle de continuité sonore.
Détails du bloc d’alimentation Une pile de 9 V (incluse)
Plage de températures (métrique) -10 °C à +50 °C
Garantie 2 ans
Largeur (impériale) 3,1875 in
Largeur (métrique) 8 cm
Type de produit Instrument de mesure à pince
Fréquence 0 à 10 MHz