Learn More
Digi-Sense™ Multimètre numérique 3 en 1 pré-étalonné
Description
Includes
Cordons de test, deux piles AAA et rapport d’étalonnage traçable NIST avec les données fournies par InnoCal .
- Mesures fiables
- Préétalonné conformément aux normes de traçabilité NIST
- Transportez-le n’importe où en raison de sa petite taille
- Travaillez facilement dans des espaces sombres grâce à la lampe de poche intégrée
- Plage automatique pour une mesure rapide
- Fils d’essai fixés en permanence afin qu’ils ne soient pas perdus
- Conçu pour vous protéger grâce aux consignes de sécurité CAT IV-600 V et CAT III-1000 V
Garantie
2 ans
Spécification
Spécification
| Type de produit | Multimètre numérique |
| À utiliser avec (équipement) | Équipement électrique |
| Longueur (impériale) | 3,25 in |
| Longueur (métrique) | 10,4 cm |
| Tension | 2/600 V |
| Précision | Volts CC : plusmn;1,2 % ; courant continu : plusmn;2,0 % ; volts CC : plusmn;2,3 % ; courant alternatif : plusmn;2,5 % ; résistivité : plusmn; 10,0% |
| Ampérage | 0,0002 à 0,2 A (CA/CC) |
| Certifications/Conformité | CAT III 600 V |
| Couleur | Bleu / gris |
| Alimentation électrique | Piles AAA |
| Afficher plus |