Learn More
Digi-Sense™ Thermoanémomètre à fil chaud CFM/CMM pré-étalonné
Code produit 15880026
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit d’air:
20 à 4925 ppm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit d’air Conditionnement
15880026 20 à 4925 ppm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15880026 Fournisseur Digi-Sense™ Code fournisseur 2025016
Expédition estimée: 06-01-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Includes
Capteur de sonde téléscopique à fil chaud avec câble, câble USB, CD logiciel, boîte de transport rigide, adaptateur secteur CA/CC, une pile de 9 V et rapport d’étalonnage à traçabilité NIST avec données fournies par InnoCal.
Haute précision à de très faibles vitesses d’air et débits
  • Fiabilité des mesures garanties
  • Préétalonné conformément aux normes de traçabilité NIST
  • Mesure les vitesses d’air jusqu’à 4925 pi/min (25 m/s) et couvre une large gamme d’applications
  • Mesure le débit d’air jusqu’à 99 900 PCM (99 900 MCM)
  • Grand écran LCD à double fonction avec rétroéclairage pour une lecture aisée
  • La mise hors tension automatique prolonge la durée de vie de la pile
Garantie
2 ans
Spécification
Type Anémomètre/thermomètre à fil chaud
Précision ±(5 % de la mesure + 1 chiffre) ou ± (1 % de la pleine échelle + 1 chiffre) (la valeur la plus élevée prévalant)
Débit d’air 20 à 4925 ppm
Matériau du coffret Plastique
Type de gaz Air
Couleur Bleu, gris
Description Thermoanémomètre à fil chaud avec étalonnage à traçabilité NIST
À utiliser avec (application) CVC ou environnements extérieurs
Hauteur (impériale) 2 in
Hauteur (métrique) 5,1 cm
Longueur (impériale) 8,25 in
Longueur (métrique) 21 cm
Détails du bloc d’alimentation Une pile de 9 V
Largeur (métrique) 7,6 cm
Température (impériale) 32°F à 122°F
Température (métrique) 0°C à 50°C
Largeur (impériale) 3 po