Learn More
Digi-Sense™ Thermoanémomètre à hélice pré-étalonné CFM/CMM
Codice prodotto. 15860026
Cambia vista
Click to view available options
Débit d’air:
80 à 5900 ppm
Dimensione della confezione:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Débit d’air Dimensione della confezione
15860026 80 à 5900 ppm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15860026 Fornitore Digi-Sense™ N. del fornitore 2025014
Expédition estimée: 25-01-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Includes
Capteur de sonde à hélice avec câble de 3,9 pi (1,2 m), trois piles AAA et rapport d’étalonnage traçable NIST avec données fournies par InnoCal.
Haute précision grâce à un écran LCD rétroéclairé de très grande taille et au stockage des données de flux
  • Fiabilité des mesures garanties
  • Préétalonné conformément aux normes de traçabilité NIST
  • Les unités de mesure sélectionnables par l’utilisateur éliminent le besoin de conversion
  • Mesure les vitesses d’air jusqu’à 5900 pi/min (30 m/s) et couvre une large gamme d’applications
  • Mesure le débit d’air jusqu’à 999 900 PCM, 999 900 MCM
  • Deux emplacements de mémoire, une pour les mesures PCM et une MCM, stockent les tailles des zones d’aération couramment utilisées pour gagner du temps
  • Grand écran LCD à 4 chiffres double fonction avec rétroéclairage pour une lecture aisée
  • La mise hors tension automatique prolonge la durée de vie de la pile
  • S’adapte aisément à votre main
Warranty
2 ans
Specifica
Type Thermoanémomètre à hélice
Précision ±3 % + 40 pi/min ou 0,2 m/s
Débit d’air 80 à 5900 ppm
Matériau du coffret Plastique
Type de gaz Air
Couleur Bleu, gris
Description Thermoanémomètre à hélice PCM/MCM avec étalonnage NIST Traceable
À utiliser avec (application) CVC ou environnements extérieurs
Hauteur (impériale) 1 po
Hauteur (métrique) 2,54 cm
Longueur (impériale) 6,75 in
Longueur (métrique) 17,1 cm
Détails du bloc d’alimentation Trois piles AAA
Largeur (métrique) 6,4 cm
Température (impériale) 32°F à 122°F
Température (métrique) 0°C à 50°C
Largeur (impériale) 2,5 po