Learn More
Digi-Sense™ Enregistreur de relevés de sonomètre préétalonné
Code produit 15880036
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type d’affichage:
Écran LCD à 4 chiffres (rétroéclairé)
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type d’affichage Conditionnement
15880036 Écran LCD à 4 chiffres (rétroéclairé) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15880036 Fournisseur Digi-Sense™ Code fournisseur 2025029
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    415.63€
    345.99€ / 1 pièces
    Économisez 69.64€
    16% de réduction
Expédition estimée: 06-01-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Includes
Pare-brise, prise écouteurs de 3,5 mm, tournevis, logiciel, câble USB, trois piles AAA et rapport d’étalonnage traçable NIST avec données fournies par InnoCal.
Mesures de précision avec un logiciel puissant d’enregistrement des données
  • Fiabilité des mesures garanties
  • Préétalonné conformément aux normes de traçabilité NIST
  • Conforme aux normes ANSI et CEI61672-1 Classe 2
  • Quatre plages sélectionnables par l’utilisateur allant de 30 à 130 dB offrent une flexibilité supplémentaire
  • Mémoire étendue pouvant contenir jusqu’à 32 700 lectures
  • Logiciel d’enregistrement de données inclus avec affichage graphique pour une analyse rapide et facile
  • Taux d’échantillonnage programmables pour un large éventail d’applications
  • Montable sur trépied—idéal pour une utilisation sur le terrain
Garantie
2 ans
Spécification
Certifications/Conformité Normes CEI61672-1 classe 2
Type de produit Sonomètre
Type d’affichage Écran LCD à 4 chiffres (rétroéclairé)
À utiliser avec (application) Certification et réduction du bruit, enquêtes OSHA et CEI
Hauteur (impériale) 1 po
Hauteur (métrique) 2,7 cm
Comprend Pare-brise, prise écouteurs de 3,5 mm, tournevis, logiciel, câble USB, trois piles AAA et rapport d’étalonnage traçable NIST avec données fournies par InnoCal.
Longueur (impériale) 9,25 in
Longueur (métrique) 23,5 cm
Plages de mesure ±1.4 dB
Résolution 0,1 dB
Temps de réponse 0,5 s
Garantie 2 ans
Largeur (impériale) 2,5 in
Largeur (métrique) 6,1 cm