Learn More
Digi-Sense™ Anémomètre pré-étalonné à hélice USB pour la consignation des données
Code produit 15830036
Change view
Click to view available options
Débit d’air:
80 à 3837 ppm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit d’air unitSize
15830036 80 à 3837 ppm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15830036 Fournisseur Digi-Sense™ Code fournisseur 2025022
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Includes
Logiciel d’analyse de données sur CD, batterie de rechange de 3,6 V et rapport d’étalonnage à traçabilité NIST avec les données fournies par InnoCal.
Conception polyvalente portative ou à monter pour une mesure rapide de la vitesse de l’air ou une surveillance à long terme
  • Fiabilité des mesures garanties
  • Préétalonné conformément aux normes de traçabilité NIST
  • Les unités de mesure sélectionnables par l’utilisateur éliminent le besoin de conversion
  • Mesure les vitesses d’air jusqu’à 3937 pi/min (20,0 m/s) et couvre une large gamme d’applications
  • Analysez les données enregistrées et créez des graphiques à l’aide du logiciel inclus
  • Niveaux d’alarme élevés et faibles définis par l’utilisateur avec témoins LED pour attirer l’attention sur les problèmes potentiels
  • Le support de montage à vis articulé permet un positionnement flexible pour s’adapter à votre application
Garantie
2 ans
Spécification
Type Anémomètre à hélice enregistreur de données
Précision ±3 % + 40 pi/min ou 0,2 m/s
Débit d’air 80 à 3837 ppm
Matériau du coffret Plastique
Type de gaz Air
Couleur Bleu
Raccordements USB
Description Anémomètre à palettes avec enregistrement de données NIST Étalonnage traçable
À utiliser avec (application) CVC
Hauteur (impériale) 1,125 in
Hauteur (métrique) 2,9 cm
Longueur (impériale) 5,75 in
Longueur (métrique) 14,6 cm
Détails du bloc d’alimentation Une pile au lithium de 3,6 V.
Largeur (métrique) 3,5 cm
Température (impériale) 32°F à 122°F
Température (métrique) 0°C à 50°C
Largeur (impériale) 1,375 po