Learn More
Digi-Sense™ Indicateurs d’humidité et de température pré-étalonnées
Code produit 15890036
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
Indicateur avec sonde de température externe
Support de bureau intégré, support de montage mural, une pile AAA et rapport d’étalonnage traçable NIST avec données fournies par InnoCal.
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Conditionnement
15890036 Support de bureau intégré, support de montage mural, une pile AAA et rapport d’étalonnage traçable NIST avec données fournies par InnoCal. 1 pièce
15800046 Indicateur avec sonde de température externe 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15890036 Fournisseur Digi-Sense™ Code fournisseur 2025030
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    56.00€
    43.46€ / 1 pièces
    Économisez 12.54€
    22% de réduction
Expédition estimée: 29-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Includes
Support de bureau intégré, support de montage mural, une pile AAA et rapport d’étalonnage traçable NIST avec données fournies par InnoCal. Le modèle20250-31 comprend également une sonde de température externe avec un câble de 3 pieds.
Conçu pour mesurer les niveaux d’humidité appropriés
  • La garantie de mesures fiables !
  • Préétalonné conformément aux normes de traçabilité NIST
  • Indicateur unique de confort de l’environnement
  • Affiche à la fois la température et l’humidité
Garantie
2 ans
Spécification
À utiliser avec (application) Mesures à l’intérieur
Accuracy (Barometer) ±5%, ±8 % HR au-dessus de 80 % et en dessous de 40 % HR
Taux d’humidité 20 à 90 %
Resolution (Humidity) 0,01
Resolution (Temperature) 0,1°C
Plage de températures (métrique) 0°C à 50°C
Plage de températures (impériale) 32°F à 120°F
Précision (température) ±1,8°F (±1°C)
Précision (humidité relative) ±5 % HR ; ±8 % HR supérieure à 80 % et inférieure à 40 % HR
Comprend Support de bureau intégré, support de montage mural, une pile AAA et rapport d’étalonnage traçable NIST avec données fournies par InnoCal.
Description Indicateurs d’humidité et de température préétalonnées
Type de produit Thermohygromètre
Hauteur (métrique) 0,8 cm
Hauteur (impériale) 0,3125 in
Longueur (impériale) 4,25 in
Longueur (métrique) 10,8 cm
Largeur (impériale) 2,25 in
Largeur (métrique) 5,7 cm