Learn More
Digi-Sense™ Thermomètres infrarouges préétalonné
Description
Includes
Une pile 9 V et un rapport d’étalonnage NIST Traceable avec données fournies par InnoCal.
- Mesures fiables
- Préétalonnés conformément aux normes de traçabilité NIST
- La poignée-pistolet est confortable et facile à utiliser
- Mesurez rapidement et précisément les températures de surface
- Verrou de déclenchement
Garantie
2 ans
Spécification
Spécification
| Émissivité | Réglable |
| À utiliser avec (application) | Mesure de température de surface sans contact |
| Comprend | Une pile 9 V et un rapport d’étalonnage NIST Traceable avec données fournies par InnoCal. |
| Longueur (métrique) | 22.86 cm |
| Matériau | Plastique |
| Durée de mesure | <300 millisecondes |
| Résolution | 0,1° 1° au-dessus de 1 000° |
| Type de produit | Thermomètre à infrarouge |
| Température max. (impériale) | 1472°F |
| Température max. (métrique) | 800°C |
| Afficher plus |