Learn More
Digi-Sense™ Humidimètre de poche préétalonné
Code produit 15840046
Modifier l'affichage
Click to view available options
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Conditionnement
15840046 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15840046 Fournisseur Digi-Sense™ Code fournisseur 2025035
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    69.36€
    59.35€ / 1 pièces
    Économisez 10.01€
    14% de réduction
Expédition estimée: 23-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Includes
Quatre batteries LR44 et rapport d’étalonnage traçable NIST avec données fournies par InnoCal.
Compteur de poche robuste avec fonctionnement à une seule main
  • Fiabilité des mesures garanties
  • Préétalonné conformément aux normes de traçabilité NIST
  • Mesurez le niveau d’humidité dans le bois et les matériaux durcis
  • Indicateur de batterie faible
Garantie
2 ans
Spécification
Type de produit Humidimètre
Précision Bois : plusmn;2 % ; Matériau : plusmn;0,2 % ; température : plusmn;1°C (1,8°F)
Hauteur (métrique) 2 cm
Comprend Quatre batteries LR44 et rapport d’étalonnage traçable NIST avec données fournies par InnoCal.
Longueur (métrique) 9 cm
Largeur (métrique) 4 cm