Learn More
Digi-Sense™ Débitmètre et pressiomètre préétalonné
Code produit 15850026
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type d’affichage:
LCD avec rétro-éclairage
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type d’affichage Conditionnement
15850026 LCD avec rétro-éclairage 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15850026 Fournisseur Digi-Sense™ Code fournisseur 2025013
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    444.00€
    409.72€ / 1 pièces
    Économisez 34.28€
    7% de réduction
Expédition estimée: 10-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Includes
pour tube de pitot, deux tubes en caoutchouc à utiliser avec un tube de pitot, USB câble, CD du logiciel, boîtier de transport en plastique AB, une batterie de 9 V et rapport d’étalonnage traçable NIST avec les données fournies par InnoCal .
Déterminez facilement les performances de vos systèmes de chauffage et de refroidissement
  • Fiabilité des mesures garanties
  • Préétalonné conformément aux normes de traçabilité NIST
  • Grand écran LCD rétroéclairé multiligne
  • Enregistrez et rappelez 99 mesures d’échantillons par paramètre
  • L’horloge sur max. / mi
Garantie
2 ans
Spécification
À utiliser avec (application) HVAC
Hauteur (impériale) 2 po
Hauteur (métrique) 5 cm
Comprend tube de Pitot, deux tuyaux en caoutchouc pour une utilisation avec le tube de Pitot, câble USB, le CD du logiciel, étui de transport en plastique ABS, pile de 9 V et rapport d’étalonnage conforme aux normes de traçabilité NIST avec les données fournies par InnoCal.
Longueur (impériale) 8 po
Longueur (métrique) 20 cm
Température de fonctionnement (impériale) 32°F à 122°F
Température de fonctionnement (métrique) 0°C à 50°C
Taille (impériale) du raccord Raccord cannelé de 1/4 po
Taille (métrique) du raccord Raccord cannelé de 6,4 mm
Largeur (impériale) 3 po
Largeur (métrique) 7,5 cm
Précision ±0,3 % pleine échelle
Type d’affichage LCD avec rétro-éclairage
Gamme de pression 0 à 0,7252 psi
Type de produit Manomètre numérique