Learn More
Digi-Sense™ Thermomètres infrarouges professionnels préétalonnés
Code produit 15830026
Change view
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-50°C à +1650°C
Plage de températures (impériale):
-58°F à +3 002°F
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de températures (métrique) Plage de températures (impériale) unitSize
15830026 -50°C à +1650°C -58°F à +3 002°F 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15830026 Fournisseur Digi-Sense™ Code fournisseur 2025007
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Includes
Sonde flexible de type K, câble USB, logiciel, trépied, mallette de transport, une pile 9 V et rapport d’étalonnage NIST Traceable avec données fournies par InnoCal.
Les thermomètres IR professionnels préétalonnés Digi-Sense™ permettent de localiser facilement et en toute sécurité les points chauds et froids, ce qui évite les problèmes et permet de réaliser des économies
  • Mesures fiables
  • Préétalonnés conformément aux normes de traçabilité NIST
  • Les rapports distance-vue (D/V) élevés vous permettent de gérer vos mesures sur de longues distances
  • Entrée externe de type K pour les mesures de contact
  • Double visée laser pour la localisation des zones cibles
  • Couvercle de protection de la lentille à verrouillage magnétique
  • La poignée-pistolet est confortable et facile à utiliser
  • Mesurez rapidement et précisément les températures de surface
  • Port USB pour une transmission simple des données
Garantie
2 ans
Spécification
À utiliser avec (application) Mesure de température de surface sans contact
Hauteur (impériale) 7,5 in
Hauteur (métrique) 18,9 cm
Comprend Sonde flexible de type K, câble USB, logiciel, trépied, mallette de transport, une pile 9 V et rapport d’étalonnage NIST Traceable avec données fournies par InnoCal.
Longueur (métrique) 35.56 cm
Matériau Plastique
Résolution 0,1° 1° au-dessus de 1 000°
Largeur (impériale) 2,25 po
Type de produit Thermomètre à infrarouge
Stockage de données Enregistrement des données
Température max. (impériale) 3000°F
Température max. (métrique) 1650°C
Température (impériale) min. -58°F
Température min. (métrique) -50°C
Plage de températures (impériale) -58°F à +3 002°F
Plage de températures (métrique) -50°C à +1650°C
Calibrated Traçabilité NIST
À utiliser avec (équipement) Sondes thermocouple de type K avec mini-connecteur
Type de batterie 9V
Précision ±5,4°F de -58° à 68°F ; ±1,0 % de la valeur lue ± 1,8°F de 68° à 752°F ; ±1,5 % de la valeur lue ± 3,6°F de 752° à 1472°F ; ±2,5 % de la valeur lue de 1472° à 3002°F (±3,0°C de -50° à 20°C ; ±1,0 % de la valeur lue ± 1,0°C de 20° à 400°C ; ±1,5 % de la valeur lue ± 2,0°C de 400° à 800°C ; ±2,5 % de la valeur lue de 800° à 1650°C)
Affichage LCD rétroéclairé
Largeur (métrique) 5,7 cm
Balance Rapport distance/taille de la cible : 30:1