Learn More
Digi-Sense™ Tachymètre préétalonné
Code produit 15850036
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage:
0,5 à 99 999 tr/min, selon le mode
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage Conditionnement
15850036 0,5 à 99 999 tr/min, selon le mode 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15850036 Fournisseur Digi-Sense™ Code fournisseur 2025026
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    203.53€
    185.11€ / 1 pièces
    Économisez 18.42€
    9% de réduction
Expédition estimée: 30-11-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Assurez-vous que votre équipement est dans un état de fonctionnement optimal, ce qui élimine les réparations coûteuses
  • La garantie de mesures fiables
  • Préétalonné conformément aux normes de traçabilité NIST
  • La conception basée sur un microprocesseur offre une précision de ±0,05 %
  • Configurations par contact ou photo sélectionnables par l’utilisateur pour une large gamme d’applications
  • Affichez facilement les valeurs max et min ainsi que la dernière enregistrée pour une interprétation rapide des résultats
  • Permet de stocker jusqu’à vingt mesures moyennes les plus récentes pour une flexibilité supplémentaire
  • Mesure d’une distance allant jusqu’à 50 cm (19-11/16 po) en mode compte-tours photo, en garantissant la sécurité de l’opérateur
  • Le grand écran rétroéclairé facile à lire est parfait pour les environnements mal éclairés
  • Le boîtier en plastique ABS léger et durable est idéal pour les environnements industriels
Garantie
2 ans
Spécification
Type de produit Compte-tours à contact/photo
Précision ±0,05 % + 1 chiffre
Hauteur (impériale) 1,5 in
Hauteur (métrique) 3,7 cm
Comprend Convertisseur de contact, roue de vitesse de surface, adaptateur de contact de régime, grand cône en caoutchouc mâle de régime, petit cône en caoutchouc mâle de régime, cône en caoutchouc femelle de régime, ruban réfléchissant (23-5/8 in, 60 cm), quatre vis de réglage, étui de transport, quatre piles AA et étalonnage traçable NIST.
Longueur (impériale) 8,25 in
Longueur (métrique) 21 cm
Largeur (impériale) 2,875 in
Largeur (métrique) 7,4 cm
Type d’affichage Écran LCD rétroéclairé à 5 chiffres
Plage 0,5 à 99 999 tr/min, selon le mode
Résolution 0,1 ; 1 pm, selon la plage
À utiliser avec (application) Maintenance prédictive et préventive