Learn More
Digi-Sense™ Thermomètre infrarouge double laser professionnel avec connectivité Bluetooth™
Code produit 16689952 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
–50°C à +1850°C
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de températures (métrique) Conditionnement
16689952 –50°C à +1850°C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16689952 Fournisseur Digi-Sense™ Code fournisseur 2025025
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 19-01-2027
Affichage, stockage et partage des données en temps réel sur un Smartphone
  • Stockage illimité des données basé sur la capacité du Smartphone
  • Mesures fiables.
  • Préétalonné conformément aux normes de traçabilité NIST
  • L’enregistrement des données internes permet d’enregistrer jusqu’à 32 K de relevés IR
  • Entrée externe pour thermocouple de type K pour les mesures de contact
  • Double visée laser pour la localisation rapide des zones cibles
  • L’affichage matriciel avec rétro-éclairage permet la visualisation dans des conditions de faible luminosité
Spécification
Certifications/Conformité NIST
Jetable Usage unique
Émissivité Réglable : 0,1 à 1,0
À utiliser avec (application) Mesure de la température
Hauteur (impériale) 4 po
Hauteur (métrique) 10,16 cm
Comprend Sonde flexible de type K, logiciel, trépied, mallette de transport, batterie 9 V et rapport d’étalonnage traçable NIST avec données.
Longueur (métrique) 19,05 cm
Matériau Plastique ABS
Durée de mesure 150 millisecondes
Modèle Thermomètre infrarouge double laser professionnel
Type de sonde Type K
Résolution 0,1 °F/°C inférieur à 1000°, 1 °F/°C supérieur à 1000°
Poids (impériale) 5 lb
Poids (métrique) 2,27 kg
Largeur (impériale) 9,75 in
Stockage de données Enregistrement de données
Température max. (impériale) 3362°F
Température max. (métrique) 1850°C
Température (impériale) min. -58°F
Température min. (métrique) -50°C
Plage de températures (impériale) –58°F à +3362°F
Plage de températures (métrique) –50°C à +1850°C
Calibrated Oui
Type de batterie 9 V
Précision De 932 à 1 832°F (500 à 1 000°C) : ±1,5%
Affichage LCD rétroéclairé
Largeur (métrique) 24,77 cm