Learn More
Cole-Parmer™ Câble d’extension DTR Digi-Sense™
Code produit 11785719 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (impériale):
25 pieds
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (impériale) Conditionnement
11785719 25 pieds 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11785719 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 0811793
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    125.00€
    117.76€ / 1 pièces
    Économisez 7.24€
    5% de réduction
Expédition estimée: 25-02-2027
Idéaux pour les applications DTR
  • Utilisez des adaptateurs ou des connecteurs pour que vos sondes DTR soient compatibles avec tous nos thermomètres DTR.
  • Utilisez les câbles d’extension pour les applications à distance.
Spécification
Comprend Câble d’extension DTR, connecteur à 3 broches mâle à femelle, Câble en FEP de 25 pi
Longueur (métrique) 7,6m
Matériau FEP
Longueur (impériale) 25 pieds