Learn More
Cole-Parmer™ Sonde RTD Digi-Sense™
Code produit 11898611 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-50°C à +204°C
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de températures (métrique) Conditionnement
11898611 -50°C à +204°C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11898611 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 9383187
Expédition estimée: 11-02-2027
Conçu pour offrir la même précision et les mêmes avantages qu’une sonde RTD dans une conception économique compacte
  • L’erreur maximale pour l’assemblage de la sonde est de ± 1,1°C + 0,12 % de la mesure en dessous de 300°F, ± 0,35 % de la mesure en dessous de 300°F.
  • Le coefficient alpha est de 0,003850 oméga/oméga / °C (DIN CEI 751).
  • La résistance au point de congélation (0°C) est de 100 oméga.
  • La constante de temps est le temps nécessaire pour atteindre 63,2 % de la nouvelle mesure, pour déterminer la durée nécessaire pour atteindre 99 % de la nouvelle mesure multipliée par la constante de temps par cinq.
  • La plage de températures est uniquement pour la tige de la sonde.
  • Le matériau de la poignée peut être affecté si la sonde est étalonnée à une valeur plus élevée que la poignée en fonction du temps d’exposition, de l’application et du matériau de la poignée.
  • Les poignées ABS sont étalonnées à 220°F (104°C).
  • Les poignées PVC sont étalonnées à 200°F (93°C).
  • Les poignées en acier inox sont étalonnées à 450°F (232°C).
  • Les mini connecteurs sont étalonnés à 392°F (200°C).
Spécification
Longueur (impériale) de sonde 10 po
Matériau Plastique ABS, Acier inoxydable revêtu de PFA (316)
Type de sonde RTD
Description Sonde RTD PFA-Ctd, 100 Ohm, connecteur 3 lames ANSI, longueur de 10 po, câble spiralé de 5 pi
Plage de températures (impériale) - 58°F à +400°F
Plage de températures (métrique) -50°C à +204°C
Précision ± 1,1° C, ± 0,12 % de la mesure