Description
- Le fil DTR à trois brins présente une excellente résistance à l’abrasion, aux produits chimiques et à l’humidité.
- Chaque fil en cuivre argenté adopte un code couleur en fluoroéthylène propylène (FEP).
- Les trois brins sont tordus pour augmenter la flexibilité et minimiser le bruit électromagnétique, puis ils sont insérés dans une gaine en FEP blanc.
- L’isolation en FEP offre une résistance à la température pouvant aller jusqu’à 400°F et une résistance chimique aux solvants, aux acides et aux huiles.
- De plus, l’isolation protège le fil du vieillissement thermique tout en conservant sa résistance et sa flexibilité.
Spécification
Spécification
| Longueur (métrique) | 30,48m |
| Matériau | PTFE |
| Longueur (impériale) | 100 pieds |
| Plage de températures (impériale) | -328°F à +400°F |
| Plage de températures (métrique) | -200°C à +204°C |