Learn More
Cole-Parmer™ Enregistreurs de température / écran tactile HR Digi-Sense™ avec étalonnage NIST-Traceable
Code produit 15850006
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
–10 à 80°C
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de températures (métrique) unitSize
15850006 –10 à 80°C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15850006 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 2025040
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Includes
Batterie
La mémoire intégrée de 8 Go offre une capacité d’enregistrement des données pratiquement illimitée
  • Mesure, consigne et affiche la température, l’humidité et le point de rosée
  • Capteur amovible pour les mesures locales ou à distance à l’aide d’un câble d’extension inclus
  • Montage mural ou sur bureau
  • Logiciel d’autodémarrage résident, aucune installation nécessaire
  • Livré avec NIST étalonnage
Garantie
2 ans
Spécification
Type Enregistreur de données
Type d’affichage Écran numérique LCD en couleur
Mémoire des données 8 GB
Étalonnage NIST
Types d’alarme Élevé/Bas, Sélectionnables
Description Enregistreur de température / HR à écran tactile avec étalonnage de traçabilité NIST
Comprend Tablette avec support intégré, capteur de température / HR, câble de rallonge de capteur 6 pi, câble USB, support de fixation murale, alimentation électrique et étalonnage NIST
Canaux 1
Interface USB
Matériau Plastique
À utiliser avec (application) Surveiller les conditions liées au traitement et au stockage des produits pharmaceutiques, alimentaires et chimiques. Idéal également pour une utilisation dans les serres, les musées, les laboratoires et les entrepôts.
Précision (humidité relative) plusmn;2,0 % (à 25°C, 20 % à 80 % HR) ; plusmn;2,5 % (dans d’autres plages)
Précision (température) plusmn;0,9°F (0,5°C)
Plage d’humidité 0 à 100%
Plage 14 à 176°F
Résolution (humidité relative) 0,1%
Résolution de la température 0,01°
Plage de températures (métrique) –10 à 80°C
Longueur (métrique) 25,4 cm
Poids (métrique) 0,82 kg
Alimentation électrique Adaptateur 110 VCA avec pile de secours au lithium de 2500 mAh pour un enregistrement continu jusqu’à 6 heures après une coupure de courant