Learn More
Cole-Parmer™ Sonde à air/gaz à usage général à thermocouple
Code produit 15899995
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-150°C à +537°C
-200°C à +260°C
0°C à 537°C
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de températures (métrique) unitSize
15899995 -150°C à +537°C 1 pièce
15889995 -200°C à +260°C 1 pièce
15830006 0°C à 537°C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
La plage de températures est uniquement pour la tige de la sonde. Le matériau de la poignée peut être affecté si la sonde est étalonnée à une valeur plus élevée que la poignée en fonction du temps d’exposition, de l’application et du matériau de la poignée.
Code produit 15899995 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 0851675
Expédition estimée: 14-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La plage de températures est uniquement pour la tige de la sonde. Le matériau de la poignée peut être affecté si la sonde est étalonnée à une valeur plus élevée que la poignée en fonction du temps d’exposition, de l’application et du matériau de la poignée.
Includes
Câble enroulé ANSI à code couleur
La sonde thermocouple à usage général pour air/gaz est idéale pour mesurer une large gamme de températures de l'air.
  • Temps de réponse : 1,75 seconde ou plus
  • La jonction exposée est protégée par un écran rigide en acier inoxydable, minimisant ainsi les erreurs dues à la chaleur rayonnée.
  • Chaque sonde est livrée avec un code couleur ANSI câble enroulé : type J-noir, type K-jaune, type T-bleu et type E-violet.
  • Des conceptions personnalisées ou des modifications de ce produit sont disponibles sur demande.
  • Remarque : la plage de température indiquée concerne uniquement l'extrémité de la sonde.
  • Le matériau de la poignée peut être affecté si la sonde est étalonnée à une valeur plus élevée que la poignée en fonction du temps d’exposition, de l’application et du matériau de la poignée.
  • Les poignées en ABS sont conçues pour résister à des températures allant °jusqu'à 220 °F (104 °C).
  • Les poignées en PVC sont conçues pour résister à des températures allant °jusqu'à 200 °F (93 °C).
  • Les poignées en acier inoxydable sont conçues pour résister à une °température de 450 °F (232 °C).
  • Les mini-connecteurs sont conçus pour résister à des températures allant °jusqu'à 392 °F (200 °C).
Garantie
6 mois
Spécification
Type Sonde
Comprend 5 pieds à code couleur ANSI câble spiralé avec mini-connecteur
Matériau Acier inox (gaine), plastique ABS (poignée)
Garantie 6 mois
À utiliser avec (application) Mesure de la température de l’air et du gaz
À utiliser avec (équipement) Thermomètres à thermocouple pour sondes de type K avec mini-connecteur
Précision plusmn;3,0deg;F (1,1deg;C) ou plusmn;0,4 % au-dessus de 212deg;F (100deg;C) ; plusmn;3,6deg;F (2,2deg;C) ou 2 % de la valeur comprise entre -58 et 211deg;F (-50 à 99deg;C) ; plusmn;7,2deg;F (4deg;C) ou plusmn;4 % de la valeur comprise entre -60 et -238 (-51 à -150deg;C), la valeur la plus élevée étant retenue
Temps de réponse 1,75 seconde ou plus
Plage de températures (impériale) -250°F à +1 000°F
Plage de températures (métrique) -150°C à +537°C
Longueur (impériale) 8,5 po (gaine), 5,5 po (poignée)
Longueur (métrique) Étui de 21,6 cm, poignée de 14 cm