Learn More
Cole-Parmer™ Sonde thermocouple à usage général avec mini-connecteur
Code produit 11715228
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de sonde:
Thermocouple de type J
Thermocouple de type T
missing translation for 'unitSize':
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Type de sonde missing translation for 'unitSize'
11715228 Thermocouple de type T 1 pièce
15800006 Thermocouple de type J 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11715228 missing translation for 'mfr' Cole-Parmer™ missing translation for 'supplierNo' 0850055
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    79.00€
    73.78€ / 1 pièces
    Économisez 5.22€
    6% de réduction
Expédition estimée: 08-01-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
La sonde thermocouple à usage général avec mini-connecteur est conçue pour une utilisation avec des liquides, des gaz et des semi-solides.
Conçu pour mesurer la température à la surface sans pénétrer le matériau.Les sondes Cole-Parmer™ pour thermomètres à thermocouple Oakton™ sont idéales pour contrôler les surfaces planes telles que les plaques chauffantes, les fours ou les moul
  • Temps de réponse : 1,7 seconde ou plus
  • Les poignées en ABS offrent une conception légère pour une utilisation facile et une grande durabilité.
  • Les manches des sondes sont équipés d’un ressort de courbure qui protège la connexion de câble des dommages causés par les flexions et les tractions répétées.
  • Chaque sonde est livrée avec un code couleur ANSI miniconnecteurs : type J-noir, type K-jaune, type T-bleu et type E-violet.
  • Des conceptions personnalisées ou des modifications de ce produit sont disponibles sur demande.
  • Remarque : la plage de température indiquée concerne uniquement l'extrémité de la sonde.
  • Le matériau de la poignée peut être affecté si la sonde est étalonnée à une valeur plus élevée que la poignée en fonction du temps d’exposition, de l’application et du matériau de la poignée.
  • Les poignées en ABS sont conçues pour résister à des températures allant °jusqu'à 220 °F (104 °C).
  • Les poignées en PVC sont conçues pour résister à des températures allant °jusqu'à 200 °F (93 °C).
  • Les poignées en acier inoxydable sont conçues pour résister à une °température de 450 °F (232 °C).
  • Les mini-connecteurs sont conçus pour résister à des températures allant °jusqu'à 392 °F (200 °C).
Services
6 mois
Specifications
Matériau Acier inoxydable, Plastique ABS
Type de sonde Thermocouple de type T
Type de produit Sonde thermocouple
Température max. (impériale) 1400°F
Température max. (métrique) 760°C
Température (impériale) min. -310 °F
Température min. (métrique) -190 °C
Plage de températures (impériale) minus;310° à 1400°F
Plage de températures (métrique) minus;190° à 760°C
À utiliser avec (équipement) Thermomètre thermocouple