Learn More
Cole-Parmer™ Sondes thermocouples détachables Digi-Sense™
Code produit 11820010 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Profondeur (métrique):
17 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Profondeur (métrique) Conditionnement
11820010 17 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11820010 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 0811740
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    54.00€
    42.95€ / 1 pièces
    Économisez 11.05€
    20% de réduction
Expédition estimée: 03-02-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Fixez ces sondes directement aux poignées de votre instrument de mesure ou de votre sonde. Les sondes thermocouples détachables Digi-Sense™ sont idéales pour la mesure des liquides, des gaz et des semi-solides.
Chaque sonde est fournie avec un mini-connecteur ANSI à code couleur : type J noir, type K jaune, type T bleu et type E violet. Temps de réponse : 2 secondes ou plus.
Spécification
max. (métrique) –150deg;C à +649deg;C
Hauteur (métrique) 90 mm
Profondeur (métrique) 17 mm