Learn More
Cole-Parmer™ Thermo-sondes Digi-Sense
Code produit 11730399 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
0,508 mm
1 mm
1,6 mm
3,175 mm
3,68 mm
4,77 mm
6,35 mm
Longueur (métrique):
38,1 mm
203,2 mm
254 mm
304,8 mm
600 mm
600 mm
Type:
Sonde RTD
Sonde thermocouple, jonction mise à la terre.
Sonde thermocouple, jonction non mise à la terre.
Conditionnement:
1 pièce
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) externe Longueur (métrique) Type unitSize
11730399 6,35 mm 304,8 mm Sonde thermocouple, jonction mise à la terre. 1 pièce
11821375 3,68 mm 254 mm Sonde thermocouple, jonction mise à la terre. 1 pièce
11785619 3,175 mm 254 mm Sonde thermocouple, jonction mise à la terre. 1 pièce
11795579 1 mm 304,8 mm Sonde thermocouple, jonction mise à la terre. 1 pièce
11785579 0,508 mm 304,8 mm Sonde thermocouple, jonction mise à la terre. 1 pièce
11796169 3,68 mm 203,2 mm Sonde thermocouple, jonction mise à la terre. 1 pièce
11734179 4,77 mm 38,1 mm Sonde RTD 1 pièce
12601116 1,6 mm 600 mm Sonde thermocouple, jonction non mise à la terre. 1 pièce
11715589 1,6 mm 600 mm Sonde thermocouple, jonction mise à la terre. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11730399 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 9360124
Expédition estimée: 08-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Utilisez ces sondes à usage général pour une grande variété d’applications et d’environnements.Les sondes thermocouples Cole-Parmer™ Digi-Sense sont conçues pour une utilisation avec des liquides, des gaz et des semi-solides.
  • Temps de réponse : 2 seconde(s) ou plus
  • Les manches en ABS assurent une conception légère pour une facilité d’utilisation et une durabilité optimales
  • Les manches des sondes sont équipés d’un ressort de courbure qui protège la connexion de câble des dommages causés par les flexions et les tractions répétées
  • Chaque sonde est fournie avec des mini-connecteurs ANSI à code couleur : noir pour le type J, jaune pour le type K et bleu pour le type T.
Spécification
Précision ±0,4/±3,6/2/±4 %
Description Sonde de pénétration à usage intensif de type K 12 po de long avec mini connecteur de 0,250 po de dia., mise à la terre
max. (métrique) -150°C à +900°C
Type Sonde thermocouple, jonction mise à la terre.
Matériau Acier inoxydable, poignée en plastique ABS
Longueur (métrique) 304,8 mm
Diamètre (métrique) externe 6,35 mm