Learn More
Cole-Parmer™ Thermo-sondes Digi-Sense
Code produit 12601116 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
0,508 mm
1 mm
1,6 mm
3,175 mm
3,68 mm
4,77 mm
6,35 mm
Longueur (métrique):
38,1 mm
203,2 mm
254 mm
304,8 mm
600 mm
600 mm
Type:
Sonde RTD
Sonde thermocouple, jonction mise à la terre.
Sonde thermocouple, jonction non mise à la terre.
Conditionnement:
1 pièce
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) externe Longueur (métrique) Type Conditionnement
12601116 1,6 mm 600 mm Sonde thermocouple, jonction non mise à la terre. 1 pièce
11730399 6,35 mm 304,8 mm Sonde thermocouple, jonction mise à la terre. 1 pièce
11821375 3,68 mm 254 mm Sonde thermocouple, jonction mise à la terre. 1 pièce
11785619 3,175 mm 254 mm Sonde thermocouple, jonction mise à la terre. 1 pièce
11795579 1 mm 304,8 mm Sonde thermocouple, jonction mise à la terre. 1 pièce
11785579 0,508 mm 304,8 mm Sonde thermocouple, jonction mise à la terre. 1 pièce
11796169 3,68 mm 203,2 mm Sonde thermocouple, jonction mise à la terre. 1 pièce
11734179 4,77 mm 38,1 mm Sonde RTD 1 pièce
11715589 1,6 mm 600 mm Sonde thermocouple, jonction mise à la terre. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 12601116 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 9363122
Donnez un coup de pouce à vos recherches sur les énergies renouvelables
Utilisez le code promo 28029
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 28-12-2026
Utilisez ces sondes à usage général pour une grande variété d’applications et d’environnements.Les sondes thermocouples Cole-Parmer™ Digi-Sense sont conçues pour une utilisation avec des liquides, des gaz et des semi-solides.
  • Temps de réponse : 2 seconde(s) ou plus
  • Les manches en ABS assurent une conception légère pour une facilité d’utilisation et une durabilité optimales
  • Les manches des sondes sont équipés d’un ressort de courbure qui protège la connexion de câble des dommages causés par les flexions et les tractions répétées
  • Chaque sonde est fournie avec des mini-connecteurs ANSI à code couleur : noir pour le type J, jaune pour le type K et bleu pour le type T.
Spécification
Précision ±0,4/±3,6/2/±4 %
Description Sonde de type-K, haute température 25 po L, de diamètre 0,063 po, mini-connecteur, sans grd, 3 pi 24 Ga
max. (métrique) -150°C à +920°C
Type Sonde thermocouple, jonction non mise à la terre.
Matériau Manche en acier inoxydable miniature, matériau de la gaine ICONEL™
Longueur (métrique) 600 mm
Diamètre (métrique) externe 1,6 mm