Learn More
Cole-Parmer™ Minuteur à grands chiffres avec étalonnage et LED clignotant Digi-Sense™ Traceable™
Code produit 15337597 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de durée:
99 heures 59 min 59 s
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de durée Conditionnement
15337597 99 heures 59 min 59 s 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15337597 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 9446116
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Le voyant clignote en vert pendant les dernières 10 secondes, puis clignote en rouge à zéro
  • Les grands chiffres peuvent être vus depuis l’ensemble du laboratoire.
  • Lors du compte à rebours, le voyant vert clignote toutes les secondes pendant les dix dernières secondes ; le voyant rouge clignote lorsque le zéro est atteint et que l’alarme retentit.
  • Le volume d’alarme réglable comporte trois paramètres : haut, bas et éteint.
  • Le minuteur compte également le temps écoulé depuis l’atteinte de zéro.
  • Dispose d’un dos magnétique, d’un support béquille pliable, d’une fixation à ressort pour clipser et d’une ouverture pour une sangle.
  • Les produits Traceable sont étalonnés conformément aux normes NIST Traceable et prêts à l’emploi dès réception.
  • Chaque produit passe par un processus de vérification intense avant de pouvoir porter le nom Traceable et comprend un certificat NIST Traceable.
  • Cela signifie qu’un laboratoire de test d’étalonnage agréé 17025 a confirmé que le produit répond ou dépasse toutes les spécifications indiquées, vous permettant ainsi de gagner du temps et de l’argent en n’ayant pas à réaliser l’étalonnage.
  • Les produits Traceable™ sont étalonnés conformément aux normes NIST Traceable et prêts à l’emploi dès réception.
  • Chaque produit passe par un processus de vérification intense avant de pouvoir porter le nom Traceable et comprend un certificat NIST Traceable.
  • Cela signifie qu’un laboratoire de test d’étalonnage agréé 17025 a confirmé que le produit répond ou dépasse toutes les spécifications indiquées, vous permettant ainsi de gagner du temps et de l’argent en n’ayant pas à réaliser l’étalonnage.
  • L’étalonnage NIST Traceable vous aide également à vous conformer aux normes de qualité et à respecter la conformité réglementaire pour les exigences ISO, FDA, GMPc, VFC, CAP, CLIA et de la Commission mixte.
Spécification
Plage de durée 99 heures 59 min 59 s
Alarms Sonore / visuelle
Précision plusmn; 0,01%
Résolution 1 s
Affichage LCD
Description Minuteur à grands chiffres et LED clignotante avec étalonnage Traceabletrade; ; double canal
Nbre de canaux 2
Type de batterie AAA
Largeur (métrique) 8,9cm
Hauteur (métrique) 7,6cm
Certifications/Conformité Traçabilité NIST