Learn More
Cole-Parmer™ Thermomètre numérique polyvalent Traceable™ Digi-Sense™ avec étalonnage
Code produit 11800000 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-50°C à +70°C
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de températures (métrique) Conditionnement
11800000 -50°C à +70°C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11800000 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 9446070
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 21-12-2026
Utilisez le Digi-Sense™ Traceable™ Thermomètre numérique polyvalent avec étalonnage pour surveiller les températures minimales et maximales en un seul coup d'œil.
  • Obtenez des mesures précises et fiables grâce à l’étalonnage NIST Traceable inclus.
  • Triple affichage indiquant simultanément les températures maximum, minimum et réelle
  • Surveillez facilement la température dans les liquides, les bains-marie, l’air / le gaz, les incubateurs, les réfrigérateurs ou les congélateurs.
  • Gardez la trace des conditions de température d’une journée à l’autre ou pour n’importe quelle période.
  • Les températures minimum et maximum sont stockées jusqu’à ce que la mémoire soit effacée.
  • Les modèles disposent d’un triple affichage qui affiche simultanément les températures réelle, minimale et maximale.
  • Réglez les alarmes hautes et basses en 1° Incréments ; l'alarme retentit lorsque la température dépasse ou descend en dessous des points de consigne, et continue de sonner même si la température revient à une valeur normale.
  • Le thermomètre indique la température ambiante ou la température de la sonde.
  • La sonde est fixée à un câble de 3 mètres. (3 m) micro-câble qui permet à une porte de se fermer dessus ; la sonde et le câble sont tous deux submersibles.
  • Monter le compteur avec inclus Velcro bandes, fentes de fixation murale ou utiliser un support rabattable sur un établi.
  • Comprend un certificat d'étalonnage traçable NIST avec données, un support en plastique, un ruban adhésif double face et Velcro™ pour fixer le support sur n'importe quelle surface, sonde(s) et deux piles AA.
Spécification
Certifications/Conformité Traçabilité NIST
Profondeur (métrique) 19 mm
Diamètre (impériale) de la sonde 0,1875 in
Dimensions de l’écran 0,75 po
Hauteur (impériale) 4,25 in
Hauteur (métrique) 108 mm
Longueur (impériale) du câble 10 ft.
Longueur (métrique) 22.2 mm
Longueur (métrique) du câble 3 m
Type de sonde Câble
Résolution 1°
Type de produit Thermomètre numérique Traceable
Longueur (impériale) 0,875 in
Température max. (impériale) 158°F
Température max. (métrique) 70°C
Température (impériale) min. -58°F
Température min. (métrique) -50°C
Plage de températures (impériale) -58°F à +158°F
Plage de températures (métrique) -50°C à +70°C
Type de batterie AA
Précision ±1°C
Affichage Numérique