Learn More
Cole-Parmer™ Thermomètre pour réfrigérateur / congélateur Jumbo Traceable™ Digi-Sense™ avec étalonnage
Code produit 11739609 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-40°C à +50°C
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de températures (métrique) Conditionnement
11739609 -40°C à +50°C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11739609 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 9446074
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    87.40€
    78.08€ / 1 pièces
    Économisez 9.32€
    10% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 05-01-2027
Le Digi-Sense™ Traceable™ Thermomètre géant pour réfrigérateur/congélateur avec étalonnage et alarme qui émet un signal lorsque la température dépasse ou descend en dessous d'un point de consigne.
  • Le produit est étalonné en usine, la précision est basée sur la plage d’étalonnage.
  • La sonde flacon en verre est scellée et remplie d’une solution unique de glycol non toxique.
  • Comprend un certificat d'étalonnage traçable NIST avec données, Velcro et des bandes magnétiques, ainsi qu'une pile alcaline AAA.
  • Le thermomètre est conçu pour surveiller les congélateurs, les bains-marie, les blocs chauffants, les incubateurs, les réfrigérateurs et d’autres applications à usage général.
  • L'écran affiche simultanément les températures maximale, minimale et actuelle de la sonde.
  • Les compteurs Min/Max enregistrent les valeurs hautes/basses pour n'importe quelle période.
  • L'alarme est programmable en 1° incréments.
  • Les 10 pieds (3m) micro-câble avec sonde à semi-conducteurs permet aux portes de se fermer dessus.
  • Le modèle 94460-74 est fourni avec une sonde spéciale pour bouteille conçue spécifiquement pour les applications réfrigérateur/congélateur.
  • La sonde flacon en verre est scellée et remplie de solution de glycol non toxique brevetée, qui protège le capteur des changements rapides de température lors de l’ouverture de la porte du réfrigérateur.
Spezifikation
Certifications/Conformité Traçabilité NIST
Diamètre (impériale) de la sonde 0,1875 in
Diamètre (métrique) de la sonde 4.8 mm
Dimensions de l’écran 1,5 po
Hauteur (impériale) 4,25 in
Hauteur (métrique) 108 mm
Longueur (impériale) de sonde 0,875 in
Longueur (métrique) 82.6 mm
Longueur (métrique) de sonde 22.2 mm
Résolution 0,1°
Type de produit Thermomètre de réfrigérateur/congélateur traçable
Longueur (impériale) 3,25 in
Température max. (impériale) 122°F
Température max. (métrique) 50°C
Température (impériale) min. -48 °F
Température min. (métrique) -40°C
Plage de températures (impériale) -48°F à +122°F
Plage de températures (métrique) -40°C à +50°C
Type de batterie AA
Affichage Numérique
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.