Learn More
Cole-Parmer™ Thermomètre à thermocouple étanche Traceable™ Digi-Sense™ avec étalonnage
Code produit 11753559 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-200°C à +1370°C
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de températures (métrique)
11753559 -200°C à +1370°C
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11753559 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 9121030
Expédition estimée: 29-12-2026
Très avancé, mais facile à utiliser
  • La construction robuste en ABS rend cet appareil résistant aux chocs.
  • Doté de joints afin d’être étanche à la saleté, la poussière, les vapeurs et l’eau.
  • Idéal pour une utilisation en laboratoire ou en environnement végétal.
  • Un microprocesseur met à jour l’affichage deux fois par seconde.
  • L’appareil dispose des fonctions rappel, min / max, maintien, unités °F / °C sélectionnables, minuteur de comptage et alarme haute / basse.
  • Compatible avec les sondes thermocouples de type K avec mini-connecteur.
  • Le bouton de rétroéclairage permet de lire dans les zones sombres.
  • Les produits Traceable™ sont étalonnés conformément aux normes NIST Traceable et prêts à l’emploi dès réception.
  • Chaque produit passe par un processus de vérification intense avant de pouvoir porter le nom Traceable et comprend un certificat NIST Traceable.
  • Cela signifie qu’un laboratoire de test d’étalonnage agréé 17025 a confirmé que le produit répond ou dépasse toutes les spécifications indiquées, vous permettant ainsi de gagner du temps et de l’argent en n’ayant pas à réaliser l’étalonnage.
  • L’étalonnage NIST Traceable vous aide également à vous conformer aux normes de qualité et à respecter la conformité réglementaire pour les exigences ISO, FDA, GMPc, VFC, CAP, CLIA et de la Commission mixte.
Spécification
Dimensions de l’écran 0,625 in
Type de sonde Type K
Résolution 0,1° ; 1° au-dessus de 1369,9° et en dessous de -199,9°
Description Thermomètre à thermocouple étanche Traceable™ avec étalonnage
Plage de températures (impériale) -328°F à +2498°F
Plage de températures (métrique) -200°C à +1370°C
Type de batterie 3 AAA
Affichage Écran LCD 3,75 chiffres
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.