Learn More
Cole-Parmer™ Thermomètre à thermocouple WorkHorse Traceable™ Digi-Sense™ avec étalonnage
Code produit 11729719 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
minus;50° à 1300°C
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de températures (métrique) Conditionnement
11729719 minus;50° à 1300°C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11729719 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 9121045
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    72.24€
    63.22€ / 1 pièces
    Économisez 9.02€
    12% de réduction
Expédition estimée: 06-01-2027
Instrument de mesure facile à utiliser à un prix économique idéal pour une utilisation quotidienne
  • Il offre à l’utilisateur un écran facile à lire sous tous types d’éclairage, et une longue autonomie de batterie (150 à 200 heures en continu), ce qui en fait un excellent choix comme posemètre basique.
  • Décalage réglable permettant à l’utilisateur d’ajuster parfaitement le thermomètre à une température spécifique, à un étalonnage interne ou à un capteur particulier pour une précision accrue.
  • Dispose d’un bouton d’attente, de la sélection de l’affichage en F / C et d’une mise hors tension automatique.
  • Compatible avec toutes les sondes thermocouples de type K avec mini-connecteur.
  • Traceable™ les produits sont calibrés selon les normes traçables par le NIST et prêts à être utilisés dès la réception.
  • Chaque produit passe par un processus de vérification intense avant de pouvoir porter le nom Traceable et comprend un certificat NIST Traceable.
  • Cela signifie qu’un laboratoire d’essais d’étalonnage accrédité 17025 a confirmé que le produit répond ou dépasse toutes les spécifications spécifiées, vous faisant gagner du temps et de l’argent en ne devant pas étalonner séparément.
  • L’étalonnage traçable par le NIST vous aide également à respecter les normes de qualité et la conformité réglementaire pour ISO les exigences de la FDA, cGMP, VFC, CAP CLIA et la Joint Commission.
  • Veuillez noter : la plage de température de la sonde en acier inoxydable incluse va de -45 °C à 230 °C (-49 °F à 446 °F). Le diamètre de la sonde est de 0,2 in. et 3 1/4 in. et la longueur du câble est de 30 in.
Spécification
Dimensions de l’écran 0,625 in
Type de sonde Type K
Résolution 0,1° ; 1° au-dessus de 200° et en dessous de -50°C.
Type de produit Thermocouple
Description Thermomètre à thermocouple WorkHorse Traceable™ avec étalonnage
Plage de températures (impériale) -58°F à +2372°F
Plage de températures (métrique) minus;50° à 1300°C
Type de batterie 9 V
Affichage Écran LCD 3,75 chiffres