Learn More
Mitutoyo™ Calibre d’épaisseur rapide Digimatic
Code produit 11762425
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage:
de 0 à 10 mm
de 0 à 12 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage unitSize
11762425 de 0 à 10 mm 1 pièce
11781614 de 0 à 12 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11762425 Fournisseur Mitutoyo™ Code fournisseur 547360
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Comparateur d'épaisseur
• Pour film, papier, carton, tôle..
• Résolution jusqu'à 1μm
• La pression exercée sur l'échantillon via le levier de commande est assurée par un ressort taré
• La déformation du matériau est constante pour des mesures reproductibles
• Le col de cygne correspond à la profondeur disponible dans la poignée
• Comparateur pour cylindre
• Pour mesurer l'épaisseur de la paroi de tubulures, cylindre, canalisation…
• Touche supérieure plate φ 3mm, touche inférieure bille φ 3,5mm
• Comparateur
Spécification
Affichage Numérique
Plage de 0 à 10 mm