Learn More
Mitutoyo™ CONVERTISSEUR DIGIMATIC VERS RS232
Description
Exploitation des données sur PC
• Convertisseur vers PC
• Convertisseur transférant le signal Digimatic sous Hyperterminal de Window™ en format texte sous forme d'une liste
• Convertisseur Digimatic
• Pour port RS232
• Accessoires obligatoires câble de liaison.
• Convertisseur vers PC
• Convertisseur transférant le signal Digimatic sous Hyperterminal de Window™ en format texte sous forme d'une liste
• Convertisseur Digimatic
• Pour port RS232
• Accessoires obligatoires câble de liaison.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Interface de série DMX-1 D-SUB9 |
| À utiliser avec (équipement) | Computer/measurement device |
| Longueur (métrique) | 62 mm |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?