Spécification
| Angle d’oscillation | 2,5 à 15° |
| Capacité de charge (métrique) | 2 kg |
| Vitesse de rotation | 0 à 80 tr/min |
| Tension | 100/240 V |
| Plage de températures (métrique) | 4°C à 50°C |
| Puissance | 24 W |
| Ampérage | 1 000 mA |
| Certifications/Conformité | DIN EN 60529 |
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Profondeur (métrique) | 330 mm |
| Afficher plus |