Learn More
Fisherbrand™ Agitateur rotatif numérique pour cultures tissulaires Cel-Gro
Code produit 17467632 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Vitesse de rotation:
1 à 70 tr/min
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Vitesse de rotation Conditionnement
17467632 1 à 70 tr/min 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17467632
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2190.00€
    1990.00€ / 1 pièces
    Économisez 200.00€
    9% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 14-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
L’agitateur rotatif numérique pour cultures tissulaires Cel-Gro est doté d’un moteur sans balais et sans entretien qui offre un mouvement rotatif doux pour des résultats optimaux.Dispose d’un affichage numérique et d’un contrôle précis de la vitesse et de
  • Affichage numérique de la vitesse et du temps
  • Vitesses allant de 5  à 70 tr/min
  • Vitesses précises à   ±1 tr/min
  • Angle de basculement  réglable de 95  à 180°
  • Capacité de  charge jusqu'à 5 kg
  • Plage de  minuterie de  0 à 9999 min.
  • Les  tambours de rotation de différentes  tailles s'adaptent aux tubes de différentes tailles (tambour de rotation vendu séparément).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité de charge (métrique) 5 kg
Vitesse de rotation 1 à 70 tr/min
Alimentation électrique 100 ∼ 240 VCA
Tension 100/240 V
Ampérage 0,2 A
Certifications/Conformité CE
Type de prise Prise EU, UK, CN
Fréquence 50/60 Hz
Matériau Plateforme en acier inoxydable
Diamètre max. du flacon (métrique) 30 mm
Dimensions (L x l x H) 383 x 260 x 522 mm (15,1 x 10,2 x 20,6 in)
Poids à l’expédition (impériale) 26,0 lb
Poids à l’expédition (métrique) 11,8 kg
Précision ±1 tr/min
Alarmes Audible
Modèle Agitateur rotatif numérique pour cultures de tissus Cel-Gro
Affichage Numérique
Plage d’humidité 20 à 85% d'humidité relative
Comprend Équipement uniquement
Plage de durée 0 à 9999 min
Garantie et services 2 ans