Learn More
Cole-Parmer™ CC-200 Stuart™ Compteur de colonies numérique avec documents IQ/OQ
Code produit 15573449
Modifier l'affichage
Click to view available options
Tension:
90/230 V CA
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Tension Conditionnement
15573449 90/230 V CA 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15573449 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 1421206
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1920.00€
    1781.39€ / 1 pièces
    Économisez 138.61€
    7% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 29-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le CC-200 Stuart™ Le compteur de colonies numérique est un appareil polyvalent qui peut être utilisé avec des boîtes de Petri de 50 à 90 mm.
  • Compatible avec les marqueurs à pointe feutre pour le comptage sensible à la pression
  • Lire les plaques individuelles ou calculer une moyenne sur plusieurs plaques
  • Source lumineuse LED blanche brillante à économie d'énergie
  • Le revêtement antimicrobien offre une protection supplémentaire
  • La confirmation sonore du nombre de frappes, la sensibilité à la pression réglable et l'option d'un fond clair/sombre augmentent la flexibilité
  • Se connecte à une imprimante ou à un ordinateur pour enregistrer les comptages individuels ou moyens sur plaque.
  • Comprend les documents IQ/OQ
  • garantie 3 ans
  • Référence précédente : SC6PLUS/IQOQ
Ce compteur de colonies enregistre un nombre à chaque fois que vous appuyez un marqueur à pointe feutre sur la boîte de Petri. Le calcul cumulatif peut être lu sur l’écran numérique et confirmé par une tonalité sonore (qui peut être activée ou désactivée). Ajustez la pression nécessaire pour effectuer un comptage.— adapté à chaque utilisateur.
L'éclairage du sous-plateau est assuré par des LED lumineuses à faible consommation d'énergie pour une observation sans éblouissement. Améliorez le comptage des colonies translucides ou difficiles à voir grâce au filtre de fond noir fourni. Calculez le nombre moyen de colonies sur plusieurs plaques à l'aide de la fonction de calcul de moyenne. Les résultats du comptage et les statistiques, y compris l'écart type, peuvent être envoyés directement à une imprimante ou à un ordinateur à l'aide du fichier fourni. USB câble. Commandez séparément les adaptateurs de grossissement 1,7x et 3x pour faciliter l'observation des petites colonies.
Veuillez noter:  À compter de juin 2022, Stuart Le compteur de colonies numérique, modèle SC6PLUS/IQOQ, a maintenant été renommé. Cole-Parmer sous le numéro de modèle CC-200. Toutes les mêmes excellentes caractéristiques et spécifications, avec un look nouveau et amélioré.
Spécification
Type de produit Compteur de colonies (numérique)
Dimensions (L x l x H) (30 x 31 x 14 cm)
Hauteur (impériale) 5,5 in
Hauteur (métrique) 14 cm
Longueur (impériale) 11,8 in
Longueur (métrique) 30 cm
Largeur (impériale) 12,2 in
Largeur (métrique) 31 cm
Fréquence 50/60 Hz
Tension 90/230 V CA
Comprend Filtre de fond noir, graticules de Wolffhuegel (2), adaptateurs pour le centrage des boîtes de 50- à 90- mm (2) et adaptateurs pour prise d’alimentation UK/Shuko