Learn More
Fisherbrand™ Colorimètre numérique
Code produit 11895952
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage:
0 à 199 % (transmission)
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage unitSize
11895952 0 à 199 % (transmission) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11895952 Fournisseur Fisherbrand™ Code fournisseur 80300043D1FRE
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Mesurez l’absorbance d’une longueur d’onde particulière de lumière à l’aide d’un colorimètre numérique Fisherbrand™ spécifique avec transformateur 240 V et filtres.
  • Colorimètre numérique
  • Avec transformateur de 240 V et filtres
  • Filtres 400-700 nm 
Spécification
Précision ±0,05A à 1 A
Bande passante spectrale 40 nm
Type Colorimètre numérique
Tension 240 V
Wavelength Range 400 à 700 nm
Alimentation électrique 240 V, 50 Hz
Hauteur (métrique) 60mm
Hertz 50 Hz
Répétabilité photométrique ±0,02 A à 1 A
Plage 0 à 199 % (transmission)
Résolution 0,02 à 1 A (Absorbance), 2 % (Transmission)
Largeur (métrique) 146 mm