Learn More
Edmund Buhler Agitateur numérique compact KS 15 B
Description
- L’agitateur de laboratoire KS 15 B control avec affichage numérique et contrôle programmable fonctionne avec un mouvement d’agitation horizontal
- La capacité de charge est de 15 kg sur une plateforme d’agitation de 400 x 300 mm
- La course de 17 mm et la vitesse d’agitation de 30-420 tr/min sont des caractéristiques supplémentaires de l’agitateur KS 15 B control
- Dispositif de base sans plaque d’agitation, sans système de rack
- Avec affichage numérique et contrôle programmable
Spécification
Spécification
| Capacité de charge (métrique) | 15 kg |
| Vitesse de rotation | 30 à 420 tr/min |
| Alimentation électrique | 115/230 V, 50/60 Hz |
| Type de produit | Agitateur compact |
| Profondeur (métrique) | 510 mm |
| Dimensions (L x l) de la plateforme | 400 x 300 mm |
| Dimensions (L x l x H) | 490 x 510 x 150 mm |
| Longueur (impériale) de la course | 17mm |
| Poids à l’expédition (métrique) | 19 kg |
| Type de contrôleur | Programmable |
| Afficher plus |