Learn More
Gibertini Elettronica™ Angle de contact numérique
Code produit 11920224
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Tensiomètre numérique
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
11920224 Tensiomètre numérique 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11920224 Fournisseur Gibertini Elettronica™ Code fournisseur DCA400
Expédition estimée: 15-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Mesurez la tension superficielle du liquide avec efficacité à l’aide de ce tensiomètre numérique. L’angle de contact numérique Gibertini Elettronica™ bénéficie d’une conception simple et robuste pour des temps de réponse rapides et des résultats précis.
  • Affichage de la valeur de tension de surface exprimée en mN/m (dyne/cm) mesurée avec la méthode Wilhelmy
  • Étalonnage automatique avec masse interne
  • Angle de contact de 0 à 180 degrés
  • Plaques en verre (dimensions 24 x 24 0,15 mm)
  • Système suspendu pour la disposition de la plaque de verre
  • Conteneur en verre pour échantillon liquide
  • Support-élévateur pour laboratoire manuel réglable
  • Support-élévateur avec vitesse programmable (de 21 à 328 mm/s)
  • Plaque de Wilhelmy en platine
  • Anneau de Du Noüy
  • Flotteur étalonné en poids et en volume et cylindre à double paroi pour la mesure de la densité relative :
  • Récipient spécifique pour la thermostatation des échantillons
  • Pièce spéciale pour le contrôle métrologique
  • Sonde thermométrique PT100 1/3 DIN
Comprend un logiciel doté des fonctionnalités suivantes :
  • Affichage simultané sur PC
  • Changements de force pendant les mesures
  • Temps écoulé
  • Valeur de tension de surface
  • Enregistrement de données (utile pour des élaborations ultérieures)
  • Modification de la valeur de la plaque de périmètre (si elle diffère de la norme)
  • Sélection d’un système manuel ou automatique pour la détermination de la fin de la mesure
Spécification
Type de produit Tensiomètre numérique
À utiliser avec (application) Mesure de la tension superficielle du liquide
Dimensions (L x l) Dimensions du plateau en verre : 24 x 24 x 0,15mm