Learn More
TFA Dostmann Minuteur numérique avec compte à rebours, chronomètre et réveil
Code produit 17941312
Modifier l'affichage
Click to view available options
Affichage:
LCD
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Affichage Conditionnement
17941312 LCD 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17941312 Fournisseur TFA Dostmann Code fournisseur 38.2052.02
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le minuteur numérique avec compte à rebours, chronomètre et réveil est de taille pratique, possède un cadre en silicone antidérapant et un grand écran. Vous serez averti(e) lorsque l'heure prévue sera atteinte. Vous pouvez choisir entre vibration, lumière clignotante, alarme sonore ou mode silencieux.
Réussir la cuisson parfaite d'un œuf à la coque en 5 minutes, battre son record personnel en sport ou se lever à l'heure le matin : La minuterie numérique avec chronomètre et fonction alarme de TFA rend tout cela possible. Son format pratique et son cadre en silicone antidérapant en font le compagnon idéal au quotidien. Grâce à son grand écran, vous pouvez garder un œil sur l'heure en toute situation. Lorsque l'heure prévue sera atteinte, vous serez averti par un voyant lumineux clignotant. Vous pouvez également sélectionner le mode vibration, alarme sonore ou silencieux. – Idéal pour le bureau, les examens ou les séances d'étude à la bibliothèque. Avec cet appareil, vous pouvez mesurer des durées allant jusqu'à 23 h 59 min et 59 s.
Vous pouvez fixer le minuteur directement sur votre réfrigérateur grâce à l'aimant, le placer sur votre table de chevet ou votre bureau grâce au support dépliable, ou encore attacher une lanière à la boucle du cordon pour toujours avoir cet appareil pratique à portée de main. Le minuteur fonctionne avec deux piles AAA standard (non incluses), ce qui le rend facile à utiliser. Vous pouvez même l'emporter en camping.
  • Minuteur et chronomètre
  • Heure avec alarme
  • Alarme sonore, vibration et lumière clignotante
  • Jusqu'à 23 h / 59 min / 59 s
  • Cadre en silicone antidérapant
  • Avec aimant, support et trou pour cordon
Spécification
Type de produit Minuteur numérique
Plage de durée 23 heures 59 min 59 s
Alarms Visuelle, sonore, vibratoire
Affichage LCD
Type de batterie 2 x AA 1,5 V
Couleur Blanc
Poids (métrique) 69 g