Learn More
TFA Dostmann Minuteur numérique avec compte à rebours, chronomètre et réveil
Code produit 17941322
Modifier l'affichage
Click to view available options
Affichage:
LCD
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Affichage Conditionnement
17941322 LCD 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17941322 Fournisseur TFA Dostmann Code fournisseur 38.2051.02
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le minuteur numérique avec chronomètre et réveil a une durée de 99 heures. 59 min et 59 sec. ou vous pouvez utiliser la minuterie numérique comme réveil et afficher l'heure. Vous pouvez choisir entre 2 niveaux de volume ou le mode silencieux avec un voyant LED pour votre signal d'alarme.
Tout ce qui est pratique et universellement applicable dans la vie quotidienne est pratique – comme ce minuteur numérique avec chronomètre et réveil. Que vous souhaitiez programmer le compte à rebours de vos steaks, rappeler à vos enfants leurs heures de jeu et d'étude ou planifier des réunions, vous pouvez contrôler et utiliser intuitivement sa fonction de minuterie et d'alarme.
Avec une durée de 99 h 59 min 59 s, il convient également aux mesures plus longues. – Vous pouvez également utiliser la minuterie numérique comme réveil et afficher l'heure. Vous pouvez choisir entre 2 niveaux de volume ou le mode silencieux avec un voyant LED pour votre signal d'alarme.
Idéal pour le bureau, les examens ou les séances d'étude à la bibliothèque. Vous pouvez fixer le minuteur directement sur votre réfrigérateur grâce à son aimant, le fixer au mur avec sa boucle de suspension ou le placer sur votre table de chevet ou votre bureau grâce à son support dépliable. Ce réveil fonctionne avec deux piles AAA standard (non incluses), ce qui le rend très flexible d'utilisation. Vous pouvez même l'emporter en camping.
  • Minuteur à compte à rebours et à décompte
  • L'heure avec réveil
  • 2 niveaux de volume ou voyant d'alarme LED
  • Affichage du temps écoulé
  • Jusqu'à 99 h / 59 min / 59 s
  • Avec aimant de fixation, support et crochet de suspension
Spécification
Type de produit Minuteur numérique
Plage de durée 99 heures 59 min 59 s
Alarms Sonore / visuelle
Affichage LCD
Type de batterie 2 x AA 1,5 V
Couleur Blanc
Poids (métrique) 79 g