Learn More
Heinz Herenz Compte à rebours et chronomètre numériques
Description
- Compte à rebours et chronomètre numériques
- Grand écran LCD
- Fonction mémoire
- Jusqu'à 99 min 59 s
- Affichage LCD à 4 chiffres
- Avec aimant pour la fixation
- Support, clip et cintre
Spécification
Spécification
| Type de produit | Minuteur |
| Plage de durée | 99 h 59 min |
| Alarms | Audible |
| Affichage | Numérique |
| Poids (impériale) | 2,19 oz. |
| Poids (métrique) | 0.062 kg |