Description
DISPERSEUR SIMPLEMENT PUISSANT
- Plage de vitesse de 3 000 à 25 000 RPM , travaillant à grande vitesse circonférentielle
- Volumes disponibles : de 0,2 mL à 2,5 L
- Traite des échantillons jusqu'à une viscosité de 5 000 mégapascals-secondes
INTUITIF ET FACILE À UTILISER
- L'affichage numérique lumineux et intuitif et le bouton rotatif confortable permettent un réglage électronique précis de la vitesse.
- Installation rapide et simple de l'outil de dispersion
- Conception innovante pour une expérience utilisateur optimisée
SÛR ET RÉSISTANT
- Diverses fonctions de sécurité, telles que le démarrage progressif, la protection contre les surcharges du moteur et les alarmes de surchauffe, garantissent une sécurité maximale lors des opérations quotidiennes.
- Un boîtier résistant et robuste protège les composants électroniques internes et garantit le fonctionnement de l'instrument même dans les applications les plus exigeantes.
- Des matériaux de construction haut de gamme garantissent d'excellentes propriétés mécaniques et une résistance chimique optimale.
Spécification
Spécification
| Vitesse | 3 000 à 25 000 tr/min, 3000 to 25,000 rpm |
| Tension | 230 V |
| Capacité (métrique) | 2.5 L |
| Dimensions (L x l x H) | 92 x 280 x 130 mm |
| Matériau | Technology/polymère d’aluminium, Aluminum Technopolymer |
| Certifications/Conformité | CE, CB, cNus |
| Affichage | LED |
| À utiliser avec (application) | Homogeneización, emulsificación, suspensiones y mezcla de alta velocidad de tejidos biológicos, productos farmacéuticos, cosméticos y alimenticios., Homogenization, Emulsification, Suspensions, and High-speed Mixing of Biological Tissues, Pharmaceuticals, Cosmetics and Food Products. |
| À utiliser avec (équipement) | Herramientas de dispersión y mini soporte H, Dispersing Tools and Mini H-stand |
| Comprend | Dispersor digital OV 625, minisoporte en H de doble varilla, herramienta de dispersión D20-S20C-P-R20S, kit de desmontaje de herramientas, OV 625 Digital Disperser, Double Rod Mini H-stand Set, D20-S20C-P-R20S Dispersing Tool, Tool Disassembly Kit |
| Afficher plus |