Learn More
VELP Scientifica OV 625 Disperseur numérique
Code produit 17871177 Tous les produits Velp Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Disperseur numérique
Système de dispersion numérique, Système de dispersion digital
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
17871177 Disperseur numérique 1 pièce
17831187 Système de dispersion numérique, Système de dispersion digital 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17871177 Fournisseur VELP Scientifica Code fournisseur F20900470
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1605.00€
    1379.00€ / 1 pièces
    Économisez 226.00€
    14% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Disperseur numérique puissant conçu pour garantir un niveau maximal de reproductibilité, de précision et de force de cisaillement élevée pour une homogénéisation rapide, une émulsification, des suspensions et un mélange à grande vitesse de tissus biologiques, de produits pharmaceutiques, de cosmétiques et de produits alimentaires.
DISPERSEUR SIMPLEMENT PUISSANT
  • Plage de vitesse de 3 000 à 25 000 RPM , travaillant à grande vitesse circonférentielle
  • Volumes disponibles : de 0,2 mL à 2,5 L
  • Traite des échantillons jusqu'à une viscosité de 5 000 mégapascals-secondes
INTUITIF ET FACILE À UTILISER
  • L'affichage numérique lumineux et intuitif et le bouton rotatif confortable permettent un réglage électronique précis de la vitesse.
  • Installation rapide et simple de l'outil de dispersion
  • Conception innovante pour une expérience utilisateur optimisée
SÛR ET RÉSISTANT
  • Diverses fonctions de sécurité, telles que le démarrage progressif, la protection contre les surcharges du moteur et les alarmes de surchauffe, garantissent une sécurité maximale lors des opérations quotidiennes.
  • Un boîtier résistant et robuste protège les composants électroniques internes et garantit le fonctionnement de l'instrument même dans les applications les plus exigeantes.
  • Des matériaux de construction haut de gamme garantissent d'excellentes propriétés mécaniques et une résistance chimique optimale.
Spécification
Vitesse 3 000 à 25 000 tr/min
Tension 230 V
Dimensions (L x l x H) 92 x 280 x 130 mm
Matériau Technology/polymère d’aluminium
Certifications/Conformité CE, CB, cNus
Affichage LED
À utiliser avec (application) Homogeneización, emulsificación, suspensiones y mezcla de alta velocidad de tejidos biológicos, productos farmacéuticos, cosméticos y alimenticios.
À utiliser avec (équipement) Herramientas de dispersión y mini soporte H
Comprend OV 625 données numérique
Niveau sonore 75 jBa
Minuteur Non
Poids (métrique) 2.4 kg
Type de produit Disperseur numérique
Fréquence 50 à 60 Hz