Learn More
TFA Dostmann™ Thermo-hygromètre numérique pour l’intérieur et l’extérieur
Code produit 11808262
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-10°C à +60°C
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de températures (métrique) unitSize
11808262 -10°C à +60°C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11808262 Fournisseur TFA Dostmann™ Code fournisseur 30.5013
Expédition estimée: 04-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Pour la surveillance simultanée des climats intérieur et extérieur.
  • Surveillance de la température et de l’humidité à l’intérieur et à l’extérieur
  • Mesure des valeurs extérieures via le câble capteur
  • Valeurs max./min.
  • Fixé au mur ou autonome
Spécification
Type Thermo-hygromètre
Taux d’humidité 10 à 99 %
Plage de températures (métrique) -10°C à +60°C
Type de batterie 1 pile AAA de 1,5 V
Type d’affichage Numérique
Capteurs Câble capteur
Dimensions (L x l x H) 102 x 21 x 110 mm
Poids (métrique) 144 g
Tension 1,5V
À utiliser avec (application) Pour les mesures en intérieur et extérieur
Comprend Thermo-hygromètre, 1 pile AAA de 1,5 V, manuel d’utilisation
Certifications/Conformité CE, EK-EL