Learn More
Grant Instruments™ Bain à sec chauffant et refroidissant numérique. -3°C à +150°C, UE
Code produit 17745009
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre de blocs:
2
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de blocs Conditionnement
17745009 2 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17745009 Fournisseur Grant Instruments™ Code fournisseur CH3150 EU
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1920.00€
    1836.00€ / 1 pièces
    Économisez 84.00€
    4% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 23-12-2026
Le système de chauffage et de refroidissement à bloc sec Grant-bio CH3-150 Combitherm-2 est spécialement conçu pour thermostabiliser les matériaux à des températures de – 3 °C à +150 °C selon les méthodes d'analyse.
Le système de chauffage et refroidissement à blocs secs CH3-150 Combitherm-2 est spécialement conçu pour thermostabiliser des matériaux à des températures allant de –3°C à +150°C en fonction des méthodes d’analyse.
  • Stabilité : ± 0,1ºC
  • Blocs de chauffage et de refroidissement à réglage indépendant dans le même appareil
  • Minuteur numérique avec alarme sonore : 1 min à 99 h 59 min (incrément de 1 min)
  • Programmes réglables par l’utilisateur (température et temps) : 16 (chauffage) + 16 (refroidissement)
  • Contrôle numérique de la température pour une précision optimale
  • Fonction d’étalonnage de la température
  • Couvercle de protection
Le CH3-150 est équipé de sept blocs interchangeables. Blocs personnalisés disponibles sur demande.
Applications :
Sciences de la vie : stockage des enzymes de restriction, translation de coupure, réactions de ligature, digestions par des enzymes de restriction, solubilisation des protéines pour PAGE, incubation à chaud de microtube à centrifuger pour l’hybridation, les réactions enzymatiques et les désactivations
Applications cliniques : refroidissement des échantillons de sang avant les tests de coagulation. Dérivatisation des acylcarnitines, tests d’agglutination au latex SARM et PBP2, chauffage des rinçages/milieux utilisés pour la récupération d’ovocytes, fertilité pour maintenir les tubes à essai à la bonne température pendant la collecte d’ovocytes
Incuber les échantillons à des températures définies, bain à sec pour faire bouillir des solutions dans des tubes
Sciences de la vie : digestion de cellules, extraction d’ADN/ARN, étape de purification de produit PCR-séchage post-séquençage, ébullition d’échantillons d’ADN/ARN/protéines in vitro, incubation de réactions/digestions in vitro, extraction d’ADN pour l’analyse PCR en temps réel, dénaturation d’échantillons d’acide nucléique et de protéines
Applications industrielles : digestion d’échantillons environnementaux pour l’analyse de la demande chimique en oxygène, digestions de sol, maintien des températures.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Blanc
Description Bain à sec chauffant et refroidissant numérique
Capacité Blocs B2-50, B10-13, B10-16, B5-29, B6-25, B18-12 et B23-1.5
Type de prise EU
Plage de températures (métrique) -3°C à +20°C
Type Bain à sec chauffant et refroidissant numérique
Affichage Oui
Modèle CH3-150 UE
Nbre de blocs 2
Quantité 1
Stabilité de la température ± 0,1°C
Minuteur 1 min à 99 h 59 min (incréments de 1 min)
Garantie 2 ans
Longueur (métrique) 43 cm
Largeur (métrique) 295 mm
Profondeur (métrique) 285 mm
Poids à l’expédition (métrique) 7 kg
Poids (métrique) 5,6 kg
Tension 230 V
Puissance 430 W
Ampérage 1,8 A
Fréquence 50/60 Hz