Learn More
Heidolph™ Capteur en acier inoxydable pour agitateur magnétique EKT Hei-Con
Code produit 10019070 Tous les produits Heidolph Instruments Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
EKT Hei-Con
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle
10019070 EKT Hei-Con
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10019070 Fournisseur Heidolph™ Code fournisseur 5098800000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    559.00€
    510.00€ / 1 pièces
    Économisez 49.00€
    8% de réduction
Expédition estimée: 26-11-2026
Capteur en acier inoxydable pour utilisation avec l'agitateur magnétique EKT Hei-Con.
  • Pour une utilisation avec l’agitateur magnétique EKT Hei-Con
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Vitesse 100 à 1 400 tr/min
Affichage Numérique
Diamètre (impériale) 0,1 in
Diamètre (métrique) 3,5 mm
Hauteur (impériale) 8,3 in
Hauteur (métrique) 210 mm
À utiliser avec (équipement) Noyau de mélange et de chaleur Hei-PLATE
Comprend Câble et capteur de température en acier inox
Modèle EKT Hei-Con
Plage de températures (métrique) -80 °C à +350 °C
Type Agitateur avec thermomètre de contact