Learn More
Masterflex™ Système de pompe à engrenages numérique
Code produit 15344158 Tous les produits Masterflex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit max.:
939,6°ml/min.
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit max. Conditionnement
15344158 939,6°ml/min. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15344158 Fournisseur Masterflex™ Code fournisseur 7401452
Expédition estimée: 08-02-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Les fonctions d’étalonnage, de copie et de distribution permettent une création de lots et une distribution précises et constantes. Les systèmes de pompes à engrenage numériques Cole-Parmer™ peuvent facilement être utilisés via le panneau avant LCD intuitif et multilingue ou la pédale 07523-92 en option pour une commande marche/arrêt en mode mains-libres.
  • Affichage continu de la performance de la pompe
  • Récupérez les valeurs de déplacement et de débit par taille de tête de pompe
  • L’écran LCD graphique indique quatre modes de fonctionnement
  • L’indice IP33 garantit une résistance aux éclaboussures et à la poussière, ce qui protège les composants internes contre tout dommage
  • Les systèmes offrent un débit sans pulsation avec la tête Micropump™ à montage en A
  • Contrôle à distance via un connecteur femelle DB25 sur l’entraînement
  • Inclut : Cordon d’alimentation de 6 pi (1,8 m) avec prise CEI 320 / CEE22 et un kit cordon / fiche propre au pays
  • Les kits d’entretien 07144-42 et 74012-52 comprennent des engrenages, un sabot aspirant, des joints d’arbre et des ressorts
  • Le kit d’entretien 74012-22 comprend des engrenages, des bagues et un joint
Spécification
Débit max. 939,6°ml/min.
Pression max. (vannes) 20,68 bar
Débit min. 0,261 ml/rév
Plage de températures Température de service maxi : 60°C
Pièces en contact avec des liquides Corps : acier inox 316 ; Engrenages : PEEK ; Joints : Viton™
Tension 90 à 260 VCA