Learn More
Fisherbrand™ 120 - Agitateur de température numérique à usage général avec pompe intégrée et bain en acier inoxydable
Code produit 17265566 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 l
12 l
18 l
26 l
38 l
Dimensions (L x l x H):
330 x 180 x 395 mm
360 x 330 x 395 mm
540 x 330 x 395 mm
540 x 330 x 405 mm
730 x 333 x 450 mm
Gamme de températures:
15 °C à 120 °C
5° C à 120° C
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Dimensions (L x l x H) Gamme de températures Conditionnement
17265566 38 l 730 x 333 x 450 mm 5° C à 120° C 1 pièce
17275566 5 l 330 x 180 x 395 mm 15 °C à 120 °C 1 pièce
17235566 12 l 360 x 330 x 395 mm 5° C à 120° C 1 pièce
17245566 18 l 540 x 330 x 395 mm 5° C à 120° C 1 pièce
17255566 26 l 540 x 330 x 405 mm 5° C à 120° C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17265566
 Article restreint
Expédition estimée: 16-02-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Électrocardiographe à milieu de plage souple avec des spécifications complètes adaptées à la plupart des applications pour un contrôle précis de la température.
Incorpore le contrôle intelligent de l’optimisation de la température (ICO) pour le contrôle intelligent adaptatif de la température DPI.
  • Stabilité :± 0,05° C
  • Écran Led à 4 chiffres clair et clair
  • Une interface utilisateur simple et cohérente avec le contrôleur et deux boutons de fonction
  • Modèle disponible avec ou sans serre-Té
  • Détection de niveau de liquide faible (interrupteur à flotteur)
  • Coupure en cas de surchauffe réglable
  • Étalonnage de l’utilisateur de 2 points
  • Alarme visuelle
  • Pompe intégrée pour la circulation externe
  • Accessoires, y compris couvercles, supports et glacières d’immersion vendus séparément
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (impériale) 10 gal
Capacité (métrique) 38 l
Type de condenseur Refroidissement par air
Puissance de refroidissement -15° C (avec glacière d’immersion)
Débit 16 l/min
Gamme de températures 5° C à 120° C
Type Circulateur chauffant avec bain ouvert
Circulation externe Oui
Comprend Bidon en acier inoxydable de 38 l
Matériau Acier inoxydable
Pression max. 210 mbar
Dimensions (L x l x H) 730 x 333 x 450 mm
Tension 220/240 V