Learn More
Grant Instruments™ Bain à circulation chauffé numérique série TC120, cuve en acier inoxydable
Code produit 12327637
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 L
12 L
18 L
26 L
38 L
Dimensions (L x l x H):
330 x 180 x 395 mm
360 x 330 x 395 mm
540 x 330 x 395 mm
540 x 330 x 405 mm
730 x 333 x 450 mm
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Dimensions (L x l x H) Conditionnement
12327637 5 L 330 x 180 x 395 mm 1 pièce
12717829 18 L 540 x 330 x 395 mm -
12727829 26 L 540 x 330 x 405 mm 1 pièce
12737829 38 L 730 x 333 x 450 mm 1 pièce
12707829 12 L 360 x 330 x 395 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 12327637 Fournisseur Grant Instruments™ Code fournisseur TC120ST5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1981.72€
    1762.00€ / 1 pièces
    Économisez 219.72€
    11% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 08-01-2027
Circulateur chauffant avec cuve en acier inox Optima, polyvalent et de milieu de gamme, avec spécification exhaustive pour répondre à la plupart des applications nécessitant une régulation précise de la température.
  • Stabilité ±0,05 º°C.
  • Affichage LED à 4 chiffres, clair et lumineux
  • Interface utilisateur simple et intuitive : un cadran et deux boutons de fonction
  • Modèle disponible avec / sans pince (TClamp)
  • Détection de niveau de liquide faible (interrupteur à flotteur)
  • Coupure fixe en cas de surchauffe
  • Étalonnage par l’utilisateur à 2 points
  • Alarme visuelle
  • Pompe intégrée pour la circulation externe
  • Alarme visuelle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 5 L
Débit 16 L/min
Gamme de températures de 0°C à 120°C
Circulation externe Oui
Matériau Réservoir en acier inoxydable
Pression max. 210 mbar
Dimensions (L x l x H) 330 x 180 x 395 mm
Tension 120/230 V