Learn More
TFA Dostmann Thermomètre numérique intérieur/extérieur avec alarme
Description
Ce thermomètre fonctionnel est idéal pour la mesure simultanée des températures intérieure et extérieure. La maîtrise de la température ambiante est un facteur important pour un environnement de vie confortable et sain, et elle contribue à économiser de l'énergie. Une baisse d'un seul degré de température peut permettre de réduire les coûts de chauffage jusqu'à 6 %. Placé à la fenêtre, le câble du capteur est simplement acheminé à l'extérieur pour mesurer la température extérieure. La mémoire max.-min. avec réinitialisation manuelle permet l'observation des valeurs maximales sur une période de temps auto-sélectionnée. Une alarme de température peut être réglée pour émettre un signal d'alarme en cas de gel ou de températures extrêmement élevées. Les possibilités d'application des thermomètres à câble capteur sont multiples et ne se limitent pas à la température extérieure. Grâce à sa large plage de mesure, le capteur de mesure étanche peut également être utilisé pour le contrôle de la température du réfrigérateur et du congélateur ou pour mesurer la température de l'eau dans l'aquarium.
- Affichage des températures intérieures et extérieures
- Température extérieure via câble
- Valeur d'alarme réglable pour la température extérieure
- Également pour la surveillance du congélateur/aquarium
- Fonction max.-min.
Spécification
Spécification
| Matériau | Plastique |
| Calibrated | Oui |
| Affichage | LCD |