Learn More
IKA™ Agitateur magnétique chauffant numérique, 500 °C, céramique
GREENER_CHOICE
Code produit 12304033 Tous les produits IKA Produits
Change view
Click to view available options
Matériau de la plaque supérieure:
Céramique
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau de la plaque supérieure unitSize
12304033 Céramique 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 12304033 Fournisseur IKA™ Code fournisseur 0003487000
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Plage de vitesse d'agitation : 100 à 1 500 tr/min, Forme : Carrée, Dimensions : 180 × 180 mm
  • Excellente résistance aux produits chimiques.
  • Moteur puissant pour mélanger des quantités allant jusqu'à 15 l (H2O )
  • Affichage numérique simultané des températures cible et réelle sur écran LCD
  • Le raccordement direct d'une sonde de température PT 1000 permet un contrôle précis de la température (fournie).
  • Précision de contrôle moyenne +/- 0,5 K (en combinaison avec PT 1000)
  • Affichage de la température réelle du fluide avec une résolution de 0,1 K lors de l'utilisation d'une sonde de température PT 1000.
  • 3 modes de fonctionnement au choix (standard, sécurité, protection des réglages)
  • Circuit de sécurité fixe de 550 °C
  • Indicateur de surface chaude - avertissement de surface chaude pour éviter les brûlures
  • Affichage numérique des codes d’erreur
  • Panneau de commande surélevé pour protection contre toute fuite de liquide.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau de la plaque supérieure Céramique
Tension 100/120/230 V
Fonctions de sécurité Circuit de sécurité fixe de 550°C
Alimentation électrique 230/120/100 V, 50/60 Hz
Modèle C-MAG HS 7
Dimensions 180 x 180 mm
Hauteur (métrique) 105 mm
max. (métrique) 50° à 540°C
Température ambiante 5°C à 40°C
Fréquence 50/60 Hz
Largeur (métrique) 215 mm
Longueur (métrique) 330 mm
Puissance 1 020 W
Poids (impériale) 11 lb.
Poids (métrique) 5 kg
Type Agitateur chauffant
Forme Carré
Nbre de positions 1
Taille max. du récipient 10 L
Plage d’agitation 100 à 1 500 tr/min