Description
- Agitateur magnétique sans chauffage
- La plaque en céramique offre une excellente résistance chimique.
- Moteur puissant pour l’agitation de quantités allant jusqu’à 15 l (H2O)
- Panneau de commande surélevé pour protection contre toute fuite de liquide.
- Plage de vitesses : 100 à 1500 tr/min
Spécification
Spécification
| Vitesse | 100 à 1 500 tr/min |
| Positions d’agitation | 1 |
| Matériau de la plaque supérieure | Céramique |
| Capacité | 5 L |
| Tension | 115 V |
| Puissance | 15/1,5 W |
| Dimensions (L x l x H) | 260 x 150 x 105 mm |
| Hauteur (métrique) | 105 mm |
| Longueur (métrique) | 260 mm |
| Longueur de la plaque supérieure (métrique) | 100 mm |
| Afficher plus |