Learn More
Cole-Parmer™ Digital Manometer
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Conformité CE |
| À utiliser avec (application) | Mesure les pressions positives, négatives et différentielles |
| Taille (métrique) du raccord | Dual 3.17 mm NPT(F) |
| Précision | ±0.5% Full-scale at 60 to 78°F; ±1.5% Full-scale from 32 to 60°F and 78 to 104 |
| Type d’affichage | LCD |
| Gamme de pression | 30 psi |
| Type de produit | Manomètre numérique |